3-Acetyl-4-chloro-7-azaindole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₇ClN₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12828645 Numéro CAS: 1011711-52-6 |