1-[2-(Allyloxy)phenyl]ethanamine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₅NO Poids moléculaire: 177.243 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12802686 Numéro CAS: 1184578-88-8 |