Imprimer
(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2S)-2-Ethylpiperazine, (S)-2-Ethylpiperazine
OR921986-1G OR921986-250MG
APOSOR921986-1GEA 806 EUR
APOSOR921986-1G APOSOR921986-250MG
(S)-2-Ethyl-piperazine 95%
(S)-2-Ethyl-piperazine
Formule: C₆H₁₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07373041
Numéro CAS: 207284-20-6