Imprimer
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methyl 5-(Chlorosulphonyl)pentanoate
OR921979-100MG OR921979-1G OR921979-250MG
APOSOR921979-100MGEA 98.6 EUR
APOSOR921979-100MG APOSOR921979-1G APOSOR921979-250MG
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate 95%
Methyl 5-(chlorosulphonyl)pentanoate
Formule: C₆H₁₁ClO₄S
Poids moléculaire: 214.667 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22574974
Numéro CAS: 1408058-14-9
UN: 3265
ADR: 8 III