Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921772-1G OR921772-250MG
APOSOR921772-1GEA 828 EUR
APOSOR921772-1G APOSOR921772-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol 95%
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-ylmethanol
Formule: C₈H₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864457
Numéro CAS: 30489-43-1