Imprimer
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921690-1G OR921690-5G
APOSOR921690-1GEA 237 EUR
APOSOR921690-1G APOSOR921690-5G
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formule: C₅H₇ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366750
Numéro CAS: 35207-71-7