Imprimer
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-(Aminomethyl)-4,6-dimethylpyridin-2(1H)-one
OR921633-25G OR921633-5G
APOSOR921633-25GEA 179 EUR
APOSOR921633-25G APOSOR921633-5G
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one 97%
3-(Aminomethyl)-4,6-dimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formule: C₈H₁₂N₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06213260
Numéro CAS: 771579-27-2