Imprimer
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921631-1G OR921631-5G
APOSOR921631-1GEA 589 EUR
APOSOR921631-1G APOSOR921631-5G
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
3-Chloro-4,6-dimethylpyridazine
Formule: C₆H₇ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17016067
Numéro CAS: 17258-26-3