Imprimer
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921599-100MG OR921599-1G OR921599-250MG
APOSOR921599-100MGEA 409 EUR
APOSOR921599-100MG APOSOR921599-1G APOSOR921599-250MG
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
2-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₇H₅BrN₂
Poids moléculaire: 197.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738911
Numéro CAS: 885272-38-8