Imprimer
3-(Ethylamino)phenol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921595-10G OR921595-1G OR921595-5G
APOSOR921595-10GEA 754 EUR
APOSOR921595-10G APOSOR921595-1G APOSOR921595-5G
3-(Ethylamino)phenol 95%
3-(Ethylamino)phenol
Formule: C₈H₁₁NO
Poids moléculaire: 137.179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059617
Numéro CAS: 621-31-8