Imprimer
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921539-1G OR921539-5G
APOSOR921539-1GEA 42.2 EUR
APOSOR921539-1G APOSOR921539-5G
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one 95%
5-Methoxy-2-(methylthio)pyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₆H₈N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26935425
Numéro CAS: 1671-08-5