Imprimer
2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921490-1G OR921490-250MG
APOSOR921490-1GEA 172 EUR
APOSOR921490-1G APOSOR921490-250MG
2-Bromo-5-methoxypyrimidine 98%
2-Bromo-5-methoxypyrimidine
Formule: C₅H₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12025462
Numéro CAS: 1209459-99-3