Imprimer
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921486-100MG OR921486-1G OR921486-250MG
APOSOR921486-100MGEA 29 EUR
APOSOR921486-100MG APOSOR921486-1G APOSOR921486-250MG
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine 95%
4-Bromo-2-methylpyridin-3-amine
Formule: C₆H₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16606103
Numéro CAS: 126325-48-2