(R)-N,N-Dimethyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₁₄N₂O·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28891479 Numéro CAS: 566159-08-8 |