Imprimer
3-Chloro-7-nitro-1H-indazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921456-1G OR921456-5G
APOSOR921456-1GEA 219 EUR
APOSOR921456-1G APOSOR921456-5G
3-Chloro-7-nitro-1H-indazole 95%
3-Chloro-7-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976299
Numéro CAS: 74209-33-9