4-Amino-4-(hydroxymethyl)piperidine, N1-BOC protected 97+%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11845683 Numéro CAS: 203186-96-3 |