Imprimer
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921355-25G OR921355-5G
APOSOR921355-25GEA 128 EUR
APOSOR921355-25G APOSOR921355-5G
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol 95%
3-Chloro-2,2-bis(chloromethyl)propan-1-ol
Formule: C₅H₉Cl₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00087386
Numéro CAS: 813-99-0