Imprimer
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921329-1G OR921329-250MG
APOSOR921329-1GEA 301 EUR
APOSOR921329-1G APOSOR921329-250MG
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl (2r)-2-methylpyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20685906
Numéro CAS: 109837-32-3