Imprimer
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921326-1G OR921326-250MG
APOSOR921326-1GEA 632 EUR
APOSOR921326-1G APOSOR921326-250MG
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol 98%
4-Ethynyltetrahydropyran-4-ol
Formule: C₇H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18814953
Numéro CAS: 57385-16-7