Imprimer
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921315-1G OR921315-250MG
APOSOR921315-1GEA 185 EUR
APOSOR921315-1G APOSOR921315-250MG
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₃
Poids moléculaire: 143.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18380871
Numéro CAS: 1260385-57-6