Imprimer
2-Norbornaneacetic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921286-25G OR921286-5G OR921286-100MG OR921286-250MG
APOSOR921286-25GEA 0 EUR
APOSOR921286-25G APOSOR921286-5G APOSOR921286-100MG APOSOR921286-250MG
2-Norbornaneacetic acid 95%
2-Norbornaneacetic acid
Formule: C₉H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00167582
Numéro CAS: 1007-01-8