Imprimer
1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR921127-1G OR921127-250MG
APOSOR921127-1GEA 632 EUR
APOSOR921127-1G APOSOR921127-250MG
1-Indanone-4-carboxylic acid 96%
1-Indanone-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411485
Numéro CAS: 56461-20-2