Imprimer
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR920954-1G OR920954-5G
APOSOR920954-1GEA 183 EUR
APOSOR920954-1G APOSOR920954-5G
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one 95%
3-Chloro-1-methylpyridin-4(1H)-one
Formule: C₆H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20327964
Numéro CAS: 857201-58-2