Imprimer
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR920584-1G OR920584-250MG
APOSOR920584-1GEA 319 EUR
APOSOR920584-1G APOSOR920584-250MG
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride 95%
3,8-Diazabicyclo[3.2.1]octane dihydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689350
Numéro CAS: 90673-35-1