4-(Fur-2-yl)benzeneboronic acid, pinacol ester, tech
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(4-(Furan-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[4-(Fur-2-yl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule:
C₁₆H₁₉BO₃ Point de fusion: 61…65 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08435855 Numéro CAS: 868755-79-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |