Imprimer
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-Methyl-2-(methylthio)imidazole
OR920436-1G OR920436-5G
APOSOR920436-1GEA 46.4 EUR
APOSOR920436-1G APOSOR920436-5G
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole 95%
1-Methyl-2-(methylsulphanyl)-1H-imidazole
Formule: C₅H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25959069
Numéro CAS: 14486-52-3