Imprimer
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,4-(Methylenedioxy)benzyl isocyanate, (1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl isocyanate
OR9204-1G OR9204-250MG
APOSOR9204-1GEA 539 EUR
APOSOR9204-1G APOSOR9204-250MG
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole 97%
5-(Isocyanatomethyl)-1,3-benzodioxole
May form small amount of sediment
Formule: C₉H₇NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08435909
Numéro CAS: 71217-46-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III