Imprimer
3-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR920300-1G OR920300-5G
APOSOR920300-1GEA 168 EUR
APOSOR920300-1G APOSOR920300-5G
3-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
3-Sec-butoxybenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691916
Numéro CAS: 915924-09-3