(6-Chloropyridin-2-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₇ClN₂·2ClH Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD23135891 Numéro CAS: 1557921-62-6 |