Imprimer
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR919720-1G OR919720-5G
APOSOR919720-1GEA 430 EUR
APOSOR919720-1G APOSOR919720-5G
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₉ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22200342
Numéro CAS: 1296201-68-7