Imprimer
2-Amino-1-boc-imidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 2-aminoimidazole-1-carboxylate
OR919651-1G OR919651-250MG OR919651-5G
APOSOR919651-1GEA 236 EUR
APOSOR919651-1G APOSOR919651-250MG APOSOR919651-5G
2-Amino-1-boc-imidazole 97%
2-Amino-1-boc-imidazole
Formule: C₈H₁₃N₃O₂
Poids moléculaire: 183.208 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20702858
Numéro CAS: 929568-19-4