Imprimer
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl (2R)-3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
OR919615-250MG OR919615-1G
APOSOR919615-250MGEA 380 EUR
APOSOR919615-250MG APOSOR919615-1G
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Formule: C₇H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22690391
Numéro CAS: 1416444-91-1