Imprimer
Aminomethylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919478-1G OR919478-250MG
APOSOR919478-1GEA 284 EUR
APOSOR919478-1G APOSOR919478-250MG
Aminomethylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Aminomethylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₆BNO₂·ClH
Poids moléculaire: 193.479 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19288890
Numéro CAS: 298689-75-5