Imprimer
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919422-1G OR919422-5G
APOSOR919422-1GEA 284 EUR
APOSOR919422-1G APOSOR919422-5G
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
2,2-Dimethyloxan-4-ol
Formule: C₇H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01549685
Numéro CAS: 24945-13-9