Imprimer
Adenine hydrochloride hydrate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Aminopurine hydrochloride hydrate
OR919168-100G OR919168-500G
APOSOR919168-100GEA 75.4 EUR
APOSOR919168-100G APOSOR919168-500G
Adenine hydrochloride hydrate 95%
Adenine hydrochloride hydrate
Formule: C₅H₅N₅·HCl·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150864
Numéro CAS: 916986-40-8