Fmoc-(S)-3-Cyclopentylalanine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₃H₂₅NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03094886 Numéro CAS: 371770-32-0 |