Imprimer

1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): But-3-yn-2-amine hydrochloride

OR919147-1G OR919147-250MG
APOSOR919147-1GEA 75.4 EUR
APOSOR919147-1G APOSOR919147-250MG
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride
Formule: C₄H₇N·ClH
Poids moléculaire: 105.566 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08752577
Numéro CAS: 42105-26-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR