Imprimer
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919107-1G OR919107-5G
APOSOR919107-1GEA 183 EUR
APOSOR919107-1G APOSOR919107-5G
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
Formule: C₇H₅NO₃
Poids moléculaire: 151.119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369767
Numéro CAS: 78213-03-3