Imprimer
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919044-1G OR919044-250MG
APOSOR919044-1GEA 393 EUR
APOSOR919044-1G APOSOR919044-250MG
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₁₁H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847806
Numéro CAS: 20364-31-2