Imprimer
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR919016-100MG OR919016-250MG
APOSOR919016-100MGEA 255 EUR
APOSOR919016-100MG APOSOR919016-250MG
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formule: C₆H₄BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441933
Numéro CAS: 1021019-03-3