Imprimer
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918940-1G OR918940-250MG OR918940-5G
APOSOR918940-1GEA 106 EUR
APOSOR918940-1G APOSOR918940-250MG APOSOR918940-5G
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18256469
Numéro CAS: 379227-03-9