Imprimer
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918935-1G OR918935-250MG
APOSOR918935-1GEA 125 EUR
APOSOR918935-1G APOSOR918935-250MG
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16987924
Numéro CAS: 26740-71-6