Imprimer
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR918875-1G OR918875-250MG
APOSOR918875-1GEA 87 EUR
APOSOR918875-1G APOSOR918875-250MG
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formule: C₇H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11559050
Numéro CAS: 1083181-43-4