4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₈N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08704189 Numéro CAS: 90770-88-0 |