Imprimer
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR918771-1G OR918771-5G
APOSOR918771-1GEA 89.9 EUR
APOSOR918771-1G APOSOR918771-5G
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Formule: C₇H₆N₂OS
Poids moléculaire: 166.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09863154
Numéro CAS: 18678-13-2