Imprimer
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR918721-1G OR918721-250MG
APOSOR918721-1GEA 400 EUR
APOSOR918721-1G APOSOR918721-250MG
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide 95%
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide
Formule: C₉H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09675014
Numéro CAS: 932186-53-3