Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅NO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13659442 Numéro CAS: 478149-00-7 |