4-Amino-2-isopropylanisol 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₁₅NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00026403 Numéro CAS: 91251-42-2 |