1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₁₅NO₂·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26793861 Numéro CAS: 155137-22-7 |