Imprimer
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-(Diethylamino)furan-2-carbaldehyde
OR918523-1G OR918523-250MG
APOSOR918523-1GEA 148 EUR
APOSOR918523-1G APOSOR918523-250MG
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde
Formule: C₉H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02614961
Numéro CAS: 22868-59-3